Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure portatif étanche pH / mV / rH / température Orion™ Star A321
Contrôlez avec précision les valeurs de pH, mV, rH et la température grâce au pH-mètre portatif étanche Thermo Scientific™ Orion™ Star A321, qui offre de hautes performances sur les terrains difficiles
Marque: Thermo Scientific™ STARA3215
Description
Obtenez une précision et des performances exceptionnelles partout où vous en avez besoin grâce à l’appareil de mesure du pH portatif Thermo Scientific™ Orion™ Star A321, conçu pour une large gamme de tests de pH, mV, ORP, de température et d’applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Réalisez un étalonnage du pH jusqu’à cinq points, mémorisez jusqu’à 5000 ensembles de données horodatés et transférez facilement l’historique des étalonnages et des données par connexion USB ou RS232 vers une imprimante ou un ordinateur, avec le logiciel Orion™ Star Com téléchargeable gratuitement.
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
800 heures | |
pH avec option d’édition de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH et température | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
5000 avec horodatage | |
1 | |
IP 67 | |
±2000,0 mV | |
0,1, 0,01, 0,001 | |
pH-mètre Star A321 avec piles ; Électrode de pH / ATC en époxy remplie de gel 8107UWMMD ROSS Triode avec câble de 3 mètres ; Sachets de tampon pH 4.01 910410 ; Sachets de tampon pH 7.00 910710 ; Sachets de tampon pH 10.01 911010 ; Solution de stockage pour électrode 810001 ROSS ; Solution de rinçage 911110 ; Boîtier de protection STARA-AR avec support pour électrode ; Mallette de transport rigide STARA-CS | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; Portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument portatif de mesure pH / mV / RmV / rH / température Orion Star A321 | |
Électrode de pH, électrode de rH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC (avec électrode de pH / ATC 8107UWMMD ROSS Ultra Triode) | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
± 0,1°C | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
0,5 kg |
USB, RS-232 | |
±°0.002°unité de pH | |
Oui, sélectionnable | |
4 x AA | |
1 à 5 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Kit de pH-mètre portatif Orion Star A321 avec électrode de pH / ATC à gel à faible entretien ROSS Ultra Triode, solutions, boîtier de protection et mallette de transport | |
Écran LCD (graphique avec rétroéclairage) | |
pH, mV ou mV relatif (RmV) ou rH avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
-2 à 20 | |
-5,0°C à +105,0°C | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), mini-DIN 8 broches (sonde de température ATC) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
± 2000,0 mV | |
5 à 85%, sans condensation | |
Mode rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; Mode Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure | |
1,2 lb |