Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure de paillasse pH Orion Star™ A111
Simplifiez les mesures simples de pH et de température avec le pH -mètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A111, facile à utiliser pour les essais de base sur le terrain
483.00€ - 855.00€
Spécification
Précision (mV) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant |
---|---|
Précision (pH) | ±0,01 |
Précision (température) | ±0,1°C |
Détails de la gestion des données | Mémoire de données interne |
Sorties | Néant |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11661399
|
Thermo Scientific™
STARA1110 |
pH-mètre de paillasse Orion Star A111 avec support | pH-mètre Star A111, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure | N/A | |||||
11651439
|
Thermo Scientific™
STARA1115 |
Kit de pH-mètres de paillasse Orion Star A111 avec électrode de pH/ATC triode, solutions et support | pH-mètre Star A111, électrode de pH/ATC à corps en époxy 9157BNMD Orion Triode, tampon pH 916099 et kit de solutions, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test d |
774.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12913257
|
Thermo Scientific™
STARA1116 |
Kit pH-mètres de paillasse Orion Star A111 avec électrode de pH à jonction double verte, sonde ATC et statif | pH-mètre Star A111, électrode de pH à jonction double GD9156BNWP, sonde ATC en acier inox Orion 927007MD, statif d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure | N/A | |||||
15786242
|
Thermo Scientific™
STARA1117 |
Kit de pH-mètres de paillasse Orion Star A111 avec électrode de pH/ATC ROSS, solutions et support | pH-mètre Star A111, électrode de pH/ATC BNUMD8157 ROSS Ultra Triode à corps en époxy, kit de tampons et de solutions pH 810199 ROSS, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure | N/A | |||||
Description
Prenez des mesures courantes simples du pH, des mV et de la température grâce au pH-mètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A111, un instrument facile à utiliser et économique qui permet de réaliser des analyses de base du pH au laboratoire. Effectuez jusqu’à trois points d’étalonnage du pH avec un rappel facile des points d’étalonnage et de la pente. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage afin de réduire le risque de casse.
Caractéristiques :- Le grand écran d’information affiche clairement les principales informations, notamment les lectures de pH ou mV, la température, le mode de l’instrument de mesure, des informations d’étalonnage et la source d’alimentation électrique.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ verrouille l’écran sur une valeur stable et un indicateur de disponibilité alerte l’utilisateur lorsque les mesures continues sont stables.
- L’instrument de mesure propose un étalonnage du pH en trois points maximum avec reconnaissance automatique des tampons USA/NIST et DIN.
- L’utilisateur peut facilement rappeler les données de pente d’étalonnage pour les vérifications de procédures.
- La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 50 points de données
- Un bras à électrodes et un support de sonde de nouvelle conception sont compris et simplifient le maintien et le placement des sondes dans les échantillons.
- Branchez le pH-mètre dans quasiment toute prise de courant à l’aide de l’adaptateur secteur universel inclus ou utilisez quatre piles AA (vendues séparément) pour alimenter l’instrument de mesure en courant continu.
- Le boîtier de classe IP54 peut supporter les éclaboussures et être accroché au mur si l’espace sur table est insuffisant.
Orion Star : pH-mètre de paillasse A111 , référence STARA1110, comprenant un bras à électrodes avec support retravaillé et adaptateur d’alimentation universel
Orion STAR : Un kit de pH-mètre de paillasse A111, réf Stara1115, comprend une sonde de pH/sonde de compensation automatique de la température (ATC) 9157BNUMD Orion Triode™ 3-en-1 ; un kit de solution (60 ml chacun de tampons pH 4, 7 et 10 ; une solution de stockage et une solution de nettoyage) ; Bras d’électrode avec support retravaillé et adaptateur d’alimentation universel
Orion STAR : Un kit de pH-mètre de paillasse A111, réf Stara1116, comprenant une électrode GD9156BNWP Orion Green ; une sonde ATC en acier inoxydable 927007MD ; un bras à électrodes avec support retravaillé et un adaptateur d’alimentation universel
Spécification
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
±0,1°C | |
Néant | |
pH, mV relatif (RmV) et température | |
0.1, 0.01 pH | |
0.1 mV | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
LCD | |
50 | |
BNC (électrode de pH ou rH), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC) | |
IP 54 | |
24° cm x 18°cm x 11°cm (9.5°in x 7.1°in x 4.3°in.) | |
2 lb | |
Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et clavier | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
± 1999.9 mV | |
pH 7.00 | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
1 | |
2000 heures |
±0,01 | |
Mémoire de données interne | |
pH, mV ou mV relatif (RmV) avec température, mV, Relative mV with Temperature | |
-2 à 16 | |
± 1600,0 | |
-5°C à +105°C | |
0,1°C, 0,1°F | |
Étalonnage de température en 1 point | |
La mémoire non volatile conserve les dernières données et les paramètres | |
Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA 1010003) | |
0.9 kg | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
Instrument de mesure du pH/ mV/RmV/de la température Orion Star A111, pour paillasse | |
Anglais | |
5 à 85% sans condensation | |
Smart Stability et Smart Averaging | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
4 piles AA (vendues séparément) |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.