Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de remplissage ISE Orion™
Les solutions de remplissage ISE Thermo Scientific Orion sont conçues pour augmenter la performance et prolonger la vie des électrodes sélectives aux ions.
Marque: Thermo Scientific™ 900012
Description
Les solutions de remplissage ISE Thermo Scientific Orion sont conçues pour augmenter la performance et prolonger la vie des électrodes sélectives aux ions.
Ces solutions sont spécialement formulées pour fonctionner avec les électrodes sélectives aux ions recommandées et empêcher les interférences dues à la solution de remplissage au niveau de l'électrode. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
Caractéristiques :- Solutions de remplissage / entretien à utiliser avec les électrodes sélectives d’ions (ISE) Thermo Scientific™ Orion™
- Les solutions de remplissage ISE Optimum Result™ sont spécialement conçues pour les électrodes sélectives d'ions de la série Ionplus™
Informations de commande :
- Conditionnement en lot de cinq bouteilles de 2 oz. (5 x 60 mL), sauf n° de réf. 951209, 951202 et 950202 conditionnées en un seul emballage de 2 oz. (60 mL) et n° de réf. 954602 qui l'est en un flacon de 50 ml (1,6 oz).
Remarque :
la référence du produit ci-dessous a été modifiée suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900018
Nouvelle référence : 900018-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Spécification
Solution de remplissage pour ISE sodium avec des niveaux d’échantillon à faible concentration en sodium | |
Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion | |
Solution de remplissage pour électrode sélective d’ions | |
5 x 60mL |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.