Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de remplissage ISE Orion™
Les solutions de remplissage ISE Thermo Scientific Orion sont conçues pour augmenter la performance et prolonger la vie des électrodes sélectives aux ions.
Marque:  Thermo Scientific™ 950202
Code produit. 11717677
  • 101.51€ / 60mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les solutions de remplissage ISE Thermo Scientific Orion sont conçues pour augmenter la performance et prolonger la vie des électrodes sélectives aux ions.
Ces solutions sont spécialement formulées pour fonctionner avec les électrodes sélectives aux ions recommandées et empêcher les interférences dues à la solution de remplissage au niveau de l'électrode. Cliquez ici pour consulter les fiches techniques santé-sécurité les plus complètes et les fichiers des certificats d'analyse pour les solutions Thermo Scientific Orion
Caractéristiques :
  • Solutions de remplissage / d’entretien à utiliser avec les électrodes sélectives d’ions (ISE) Thermo Scientific™ Orion™
  • Les solutions de remplissage ISE Optimum Result™ sont spécialement conçues pour les électrodes sélectives d’ions de la série Ionplus™.
Informations de commande :
  • Conditionnées en lots de cinq flacons de 60 ml (5 x 2 oz), à l’exception des réf. 951209, 951202 et 950202 qui sont conditionnées en un flacon de 60 ml (2 oz) et la réf. 954602 qui est conditionnée en un flacon de 50 ml (1,6 oz).
Remarque :
Le numéro de pièce ci-dessous a été modifié suite à une mise à niveau récente du système :
Ancien numéro de pièce : 900018
Nouveau numéro de pièce : 900018-WA
Veuillez utiliser le nouveau numéro de pièce lorsque vous placez une commande ou demandez un devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Solution de remplissage pour ISE dioxyde de carbone
Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion
Solution de remplissage pour électrode sélective d’ions
60mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Carbon Dioxide Electrode Internal Filling Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium Bicarbonate,Potassium Chloride,Silver Nitrate
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.