Learn More
Berkshire™ Écouvillons Lab-Tips™ en mousse à cellules ouvertes
Écouvillon à usage général pour le nettoyage de petites zones confinées
Marque:  Berkshire™ LTO70R.20
Code produit. 17883232
  • 471.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Mousse de polyuréthane recouvrant un noyau rigide
  • Mousse à cellules ouvertes de 100 ppi
  • Tête thermoformée
  • Faible quantité de particules, fibres, ions et substances extractibles, sans adhésifs contaminants
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne capacité d’absorption et excellente tenue des solvants
  • Blanchis et conditionnés en salle blanche
Spécification
Spécification
ISO classe 4
2,8 in
Écouvillon
71mm
58 mm
3,8mm
12,5mm
1 po
0,11 in
Conçu pour un niveau de contrôle de la contamination optimal dans les applications de traitement critiques, le nettoyage des équipements sensibles, l’application de lubrifiants et d’autres liquides, l’élimination des matériaux en excès
2,8mm
2,28 in
Mousse en polyuréthane
0,49 in
3,7mm
Rigide