Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test d’huile
Permet une détection rapide, fiable et qualitative des contaminations par l’huile dans l’eau et le sol. La sensibilité des papiers de test d’huile Macherey Nagel™ dépend en grande partie de la nature de l’hydrocarbure concerné.
Marque: Macherey-Nagel™ 90760
Description
Allows the rapid, reliable and qualitative detection of oil contaminations of water and soil. Macherey Nagel™ Oil Test Papers' sensitivity largely depends on the nature of the respective hydrocarbon.
- Pour la détection dans le sol : appuyez fermement le papier contre le sol à tester et rincez à l’eau claire
- Pour la détection dans l’eau : déplacez le papier d’avant en arrière dans l’échantillon quelques fois
- En cas d’hydrocarbures volatils, la réaction de couleur du papier de test doit être immédiatement évaluée
Spécification
Bleu clair à bleu foncé | |
Détermination des contaminations par l’huile | |
Papier de test qualitatif |
Bande | |
100/paquet |