Learn More
ODF3 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | ODF3 |
---|---|
Concentration | 0.28 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16863635
|
Proteintech
25097-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16853635
|
Proteintech
25097-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Outer dense fibers are filamentous structures located on the outside of the axoneme in the midpiece and principal piece of the mammalian sperm tail. May help to maintain the passive elastic structures and elastic recoil of the sperm tail.Spécification
ODF3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat | |
Q96PU9 | |
113746, 365387 | |
ODF3 Fusion Protein Ag18734 | |
Primary | |
-20°C | |
ODF3 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hSHIPPO, ODF3, Outer dense fiber protein 3, SHIPPO1, Sperm tail protein SHIPPO 1, TISP50 | |
Odf3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |