Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Améliorez l’adhérence de cellules à la surface de culture grâce au revêtement de matrice extracellulaire des boîtes multi-puits Thermo Scientific™ Nunc™ avec revêtement en poly-D-lysine ou collagène I.
667.00€ - 841.00€
Spécification
Type | Multi Dish |
---|---|
Nb par paquet | 5 |
Nbre par carton | 20 |
Stérilité | Fabrication aseptique |
Longueur (métrique) | 128 mm |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10183592
|
Thermo Scientific™
152034 |
Collagène Type I | 6 |
841.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10599902
|
Thermo Scientific™
152035 |
Poly-D-Lysine | 6 |
790.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16834881
|
Thermo Scientific™
152025 |
Poly-D-Lysine | 24 |
667.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Améliorez l’adhérence de cellules à la surface de culture grâce au revêtement de la matrice extracellulaire des boîtes multi-puits Thermo Scientific™ Nunc™ avec revêtement de Poly-D-lysine ou de collagène I. Ce revêtement est idéal pour la culture des cellules délicates qui ne se fixent pas aux surfaces de culture cellulaire ayant subi un traitement classique.
Présentation du produit :- Fabrication aseptique
- La poly-D-lysine est un matériau chimiquement synthétisé sans aucun composé d’origine animale
- Le collagène de type I provient du tendon de queue de rat
La poly-D-lysine (PDL) est une matrice extracellulaire synthétisée chimiquement qui est utilisée pour promouvoir l’adhérence cellulaire en modifiant les charges de surface sur les surfaces en verre ou en plastique traités pour la culture tissulaire. Elle facilite spécifiquement la différenciation et l’expansion neuronales. La PDL ne contient aucun composant d’origine animale et contient des polymères d’un poids moléculaire entre 50 000 et 150 000 daltons.
La PDL est disponible dans un format multi-puits prêt à l’emploi et revêtu pour réduire le temps de préparation. Les plaques peuvent être stockées à température ambiante pendant une durée de conservation maximale de 24 mois. Les plaques revêtues de PDL sont disponibles dans une boîte de 20 plaques avec 5 plaques par sachet de feuilles de métal scellées sous vide avec un déshydratant. Le revêtement est effectué dans un environnement de fabrication aseptique hautement contrôlé qui garantit la cohérence et la reproductibilité entre les lots. Nous testons chaque lot pour nous assurer que nous respectons ces normes.
Les plaques pré-enduites permettent d’économiser du temps et sur les coûts de main-d’œuvre tout en augmentant la productivité et en vous permettant de vous concentrer sur les expériences. Pour répondre à tous vos besoins d’application, le revêtement en PDL est fourni dans une grande variété de formats : plaque à 6 puits, plaque à 24 puits, plaque transparente à 96 puits, plaque d’imagerie à paroi noire à 96 puits, plaque d’imagerie à paroi blanche à 96 puits, plaque d’imagerie à paroi noire à 384 puits, T25, flacons T75 et T175. La PDL est utilisée pour promouvoir l’adhérence d’une variété de types de cellules comme les neurones primaires, les cellules gliales, les neurones dérivés de PSC et les cellules transfectées.
Collagène I
Le collagène est la protéine la plus abondante chez les mammifères et un élément structural clé de plusieurs tissus. Le collagène de type I est la protéine de matrice extracellulaire (MCE) la plus couramment utilisée pour la culture cellulaire, facilitant l’adhérence cellulaire, la croissance, la différenciation, la migration et la morphogenèse tissulaire.
Le collagène de queue de rat de type I est disponible dans un format multi-puits revêtu et prêt à l’emploi, sans temps de préparation. Les plaques sont enduites de collagène I Gibco™ et peuvent être stockées à température ambiante pendant une durée de conservation maximale de 12 mois. Les plaques de collagène I sont disponibles dans une boîte de 20 plaques avec 5 plaques par sachet de feuilles de métal scellées sous vide avec un dessiccant. Le revêtement est effectué dans un environnement de fabrication aseptique hautement contrôlé qui garantit la cohérence et la reproductibilité entre les lots. Nous testons chaque lot pour nous assurer que nous respectons ces normes.
Les plaques pré-enduites permettent d’économiser du temps et sur les coûts de main-d’œuvre tout en augmentant la productivité et en vous permettant de vous concentrer sur les expériences. Pour répondre à tous vos besoins d’application, le revêtement de collagène I est fourni dans une grande variété de formats : plaque à 6 puits, plaque transparente à 96 puits, plaque d’imagerie à paroi noire à 96 puits, plaque d’imagerie à paroi blanche à 96 puits, flacons T25, T75 et T175. Les produits revêtus de collagène I sont couramment utilisés pour la culture de cellules endothéliales, d’hépatocytes (d’humain et de rat), de cellules musculaires et de divers autres types de cellules.
Spécification
Multi Dish | |
20 | |
128 mm |
5 | |
Fabrication aseptique | |
86 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.