Learn More
Invitrogen™ Novex™ MCP-1 Mouse ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant mouse Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) in serum, buffered solution, or cell culture medium
533.40€ - 754.80€
Spécification
Numéro d’adhésion NM_011333.3, NP_035463.1
Sensibilité du dosage <9pg/mL
Type d’échantillon Serum, Supernatant
À utiliser avec (application) Détection colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Microplate Reader
Consulter d'autres spécifications
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10170573
Afficher les documents
Invitrogen™
KMC1011
96 analyses Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10272393
Afficher les documents
Invitrogen™
KMC1012
192 dosages Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
MCP-1 attracts recruits monocytes, memory T cells, and dendritic cells to sites of tissue injury and infection.
Applications:
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Spécification
Spécification
NM_011333.3, NP_035463.1
Serum, Supernatant
Microplate Reader
3.8 hr.
MCP-1
<9pg/mL
Détection colorimétrique
20296
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
chemokine (C-C motif) ligand 2
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Novex™ MCP-1 Mouse ELISA Kit