Learn More
QIAGEN Microcarte non indicatrice FTA™
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons biologiques. Micro QIAcard FTA non indicatif avec 1 zone d'échantillon par carte.
Marque: QIAGEN WB120210
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Format QIAcard FTA Micro avec 1 zone spot pour collecter, stabiliser, traiter, transporter et archiver des échantillons colorés tels que le sang. La technologie FTA permet la lyse cellulaire au contact, dénature les protéines et la stabilisation immédiate et la protection des acides nucléiques.
Spécification
Carte | |
Police scientifique, identification transgénique, typage HLA/médecine transfusionnelle | |
Microcarte FTA non indicatrice | |
125 μl |
Sang | |
1 | |
125 μl |