Learn More
Liebherr™ Congélateur NoFrost Comfort
Dites au-revoir au dégivrage. Le congélateur Liebherr™ NoFrost Comfort élimine la formation de glace. Congélation rapide des nouveaux articles et maintien efficace d’un environnement stable de congélation. Équipé de tiroirs transparents et d’étagères en verre. Disponible dans différentes tailles pour répondre aux exigences d’espace et aux besoins de stockage.
Spécification
Matériau de la hotte | Acier |
---|---|
Affichage | Œil magique avec écran graphique à cristaux liquides |
Couleur | Blanc |
Dégivrage | Automatique |
Alimentation électrique | 200–240 V, 50 Hz, 1.3 A |
Description
Congélation rapide et efficace sans givrage- NoFrost
- Ces produits sont des congélateurs efficaces à circulation d’air refroidi.
- Toute humidité est évacuée pour garantir l’absence de glace dans le congélateur et s’assurer que rien ne givre.
- Aucun dégivrage nécessaire
- SuperFrost
- Cette fonction automatique s’enclenche lors du chargement de nouveaux produits.
- Réduit rapidement la température à -32°C pour congeler rapidement et efficacement les produits
- Repasse en mode normal après congélation (max. 65 heures) pour économiser l’électricité
- FrostSafe
- Ces tiroirs sont fermés tout autour pour que le froid ne puisse pas se dissiper trop vite lors de l’ouverture de l’appareil.
- Les tiroirs transparents permettent d’en identifier le contenu sans les ouvrir.
- Les tiroirs amovibles permettent de charger les éléments directement sur les étagères inférieures en verre.
- Système VarioSpace : tiroirs et étagères amovibles pour pouvoir stocker des éléments plus volumineux
- Les charnières de la porte réversible permettent d’ouvrir la porte des deux côtés.
- Pieds réglables pour une utilisation sur les sols irréguliers et roulettes comprises pour un transport facile
- Régulation électronique de la température avec l’affichage numérique tactile MagicEye
- Alarme sonore en cas de porte ouverte ou d’augmentation de la température
- Poignée de porte compacte avec mécanisme d’ouverture intégré pour une ouverture facile presque automatique de la porte
- Verrou intégré pour conserver les contenus en toute sécurité
- Meilleure classification A++ en matière d’efficacité énergétique et réfrigérant écologique
Spécification
Acier | |
Blanc | |
200–240 V, 50 Hz, 1.3 A |
Œil magique avec écran graphique à cristaux liquides | |
Automatique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Congélateur NoFrost Comfort