Learn More
Acide nitrique, solution normalisée 2N, Thermo Scientific Chemicals
43.52€ - 62.21€
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11465270
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044528.AP
500ml
43.52€
500mL
11475270
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044528.K2
1 L
62.21€
1L
Description
Description
Nitric acid, 2.0N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
acide nitrique
HNO3
MFCD00011349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
O[N+]([O-])=O
Spécification
Nitric acid, 2N Standardized Solution
1,06 g/ml
Liquide
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
acide nitrique
944
63.01
7697-37-2
HNO3
MFCD00011349
Miscible with water and ether.
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI:48107
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante