Learn More
Oxyde de niobium(IV), >99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
111.00€ - 447.00€
Identifiants chimiques
CAS 12034-59-2
Formule moléculaire NbO2
Poids moléculaire (g/mol) 124.90
Numéro MDL MFCD00016242
Clé InChI HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium dioxide, niobium iv oxide, niobium oxide, columbium dioxide, niobium iv oxide trace metals basis, niobium iv oxide trace metals basis 10g
CID PubChem 82839
Nom IUPAC Dioxoniobium
SMILES O=[Nb]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11493810
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089692.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11483810
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089692.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Niobium(IV) oxide is used as a reducing agent, which reduces carbon dioxide and sulfur dioxide to carbon and sulfur respectively. It finds application in dielectric material for electronic capacitors. It is also used for manufacturing metal niobium metal, in optical glass and in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12034-59-2
124.90
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
82839
O=[Nb]=O
NbO2
MFCD00016242
niobium dioxide, niobium iv oxide, niobium oxide, columbium dioxide, niobium iv oxide trace metals basis, niobium iv oxide trace metals basis 10g
Dioxoniobium
Spécification
Niobium(IV) oxide
Poudre
NbO2
niobium dioxide, niobium iv oxide, niobium oxide, columbium dioxide, niobium iv oxide trace metals basis, niobium iv oxide trace metals basis 10g
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Dioxoniobium
82839
5.9 g/mL
12034-59-2
>99% (metals basis)
MFCD00016242
Insoluble in water.
O=[Nb]=O
124.90
124.91
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-809-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante