Learn More
Oxyde de tungstène et de nickel, 99,9 % (base de métaux excepté le Co), Co <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394777
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Nickel tungsten oxide is used as photo catalysts, sensors and humidity dielectric resonators. It is considered as a new cathode material for asymmetric super capacitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14177-51-6
Formule moléculaire NiO4W
Poids moléculaire (g/mol) 306.529
Numéro MDL MFCD00016268
Clé InChI QLTKZXWDJGMCAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel tungstate, nickel tungsten tetraoxide, nickel tungsten oxide niwo4, nickel 2+ dioxido dioxo tungsten, nickel 2+ ion tungstate, dioxido dioxo tungsten; nickel 2+
CID PubChem 84240
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)tungstène de nickel(2+)
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel tungsten oxide
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Métaux à l’exception du Co), Co < 100 ppm
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 306.53
Pourcentage de pureté 99.9%