Learn More
Oxyde de nickel(II), noir, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10300744
2.5 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-99-1
Formule moléculaire NiO
Poids moléculaire (g/mol) 74.69
Numéro MDL MFCD00011145
Clé InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
CID PubChem 14805
Nom IUPAC oxonickel
SMILES O=[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) oxide, black
Point de fusion 1960°C
Note relative au nom 76% Ni
Couleur Noir-gris
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NiO
Merck Index 15, 6597
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide
Poids de la formule 74.7
Pourcentage de pureté 75 to 77% (Ni)
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 6.67
Densité 6.6700g/mL
Nom du produit
Oxyde de nickel(II), noir, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals >