Learn More
Nitrate de nickel(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482967
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Nickel(II) nitrate is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de nickel(II) est utilisé comme précurseur dans la fabrication d’autres sels de nickel et de catalyseurs de nickel pris en charge. Il trouve son utilisation comme catalyseur dans la synthèse organique. De plus, il est utilisé dans la galvanoplastie et comme mordant dans la teinture textile. C’est un précurseur pour la préparation de poudres composites d’oxyde de graphène réduit au sulfure de nickel (RGO) avec des capacités initiales élevées et un bon rendement de cycle. Il peut être utilisé dans la préparation de nanocristaux d’oxyde de nickel et de nickel imprégnés d’O-MWCNT (nanotubes de carbone à parois multiples fonctionnalisés à l’oxygène) avec des applications potentielles dans les semi-conducteurs. Il trouve son utilisation pour améliorer la stabilité du cycle et la capacité de débit du Li2MnO3.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
En tant qu’oxydant, il est incompatible avec les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-00-7
Formule moléculaire H12N2NiO12
Poids moléculaire (g/mol) 290.79
Numéro MDL MFCD00149805
Clé InChI AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
CID PubChem 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 137°C
Nom chimique ou matériau Nickel(II) nitrate hexahydrate
Point de fusion 56.7°C
Quantité 1000 g
Formule linéaire Ni(NO3)2·6H2O
Numéro UN UN2725
Merck Index 14,6513
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in ethanol.
Nom IUPAC nickel(2+) hexahydrate dinitrate
Poids de la formule 290.80 (182.70 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.05
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) nitrate hexahydrate