Learn More
Bromure de nickel(II) trihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353758
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
It is used in Soporific and sedatives pharmaceutical Industry, Photosensitive industry, Analytical Chemistry, and also electrolyte in high energy battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-49-3
Formule moléculaire Br2H6NiO3
Poids moléculaire (g/mol) 272.546
Numéro MDL MFCD00011141
Clé InChI UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii bromide trihydrate, dibromonickel trihydrate, nickel dibromide hydrate, nickel bromide trihydrate, br2ni.3h2o, ksc497q6j, dibromonickel-water 1/3, nickel ii bromide trihydrate at
CID PubChem 53471882
Nom IUPAC dibromonickel ; trihydrate
SMILES O.O.O.[Ni](Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) bromide trihydrate
Point de fusion 300°C (in -3H2O)
Forme physique Granulaire cristallin
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,6502
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol
Poids de la formule 272.58 (218.53 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) bromide trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) bromide trihydrate