Learn More
Lovibond Tintometer™ Comparateur Nessleriser
Le comparateur Nessleriser Tintometer™ de Lovibond est conçu pour la correspondance des couleurs d’échantillons de couleur pâle où une longueur de trajet optique longue est souhaitable pour obtenir des résultats précis.
340.00€ - 1265.00€
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13131671
|
Lovibond Tintometer™
172170 |
Kit de mise à niveau Nessleriser 2250 | Paire de tubes Nessler, 250 mm avec pistons |
340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13121671
|
Lovibond Tintometer™
172250 |
Nessleriser 2250 | Support |
356.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13191661
|
Lovibond Tintometer™
172030 |
Nessleriser 2150 | Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 113 mm avec pistons |
1265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13101671
|
Lovibond Tintometer™
172040 |
Nessleriser 2250 | Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 250 mm avec pistons |
1230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le comparateur Nessleriser Tintometer™ de Lovibond est conçu pour la correspondance des échantillons de couleur pâle où un long trajet est souhaitable pour obtenir des résultats précis.
- Comparateur de couleurs/colorimètre
- Utilise les normes pour les disques de comparaison
- Détermine les concentrations chimiques dans les solutions
- Options disponibles :
- Longueur du tube (250 mm/113 mm)
- Éclairage (unité d’éclairage ou lumière ambiante)
- Pistons anti-ménisque en verre DB420