Learn More
Lovibond™ Système d’analyse de l’eau Nessleriser 2150
Marque:  Lovibond™ 172150
Code produit. 13111671
  • 316.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Utilise une lumière naturelle et des cylindres d’une longueur de trajet optique de 113 mm et d’une capacité cellulaire de 50 ml
Nom du produit
Lovibond™ Système d’analyse de l’eau Nessleriser 2150 >