Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gants en néoprène
Protection en néoprène lié en une seule pièce contre la pénétration de liquides ou de gaz
375.00€ - 456.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Néoprène greffé |
À utiliser avec (équipement) | Boîtes à gants avec 8 po. Ports |
Quantité | 2/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747385
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H50025-0542 |
S | N/A | ||||||
11777385
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
H50025-0548 |
XL | N/A | ||||||
Description
- Pour boîtes à gants avec ronds de gants de 8 po
- Des bagues de serrage sont nécessaires pour maintenir les gants en place
Spécification
Noir | |
Néoprène greffé | |
Boîtes à gants avec 8 po. Ports | |
2/boîte |