Learn More
Oxyde de néodyme(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11303348
Oxyde de néodyme(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303348
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11303348
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036275.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Neodymium is used in coloring glasses and for doping some glass lasers since it transmits 90% of the blue, green, and red light rays. Neodymium compounds are used in glass coloring, permanent magnets, capacitors, infrared filters, resonators, Catalysis (diene polymerization), laser materials. Neodymium(III) oxide is used to dope glass, including sunglasses, to make solid-state lasers, and to color glasses and enamels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Formule moléculaire Nd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.48
Numéro MDL MFCD00011134
Clé InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) oxide
Point de fusion 2272°C
Couleur Bleu
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in mineral acids.
Poids de la formule 336.48
Aspect Light blue 3-12mm Sintered Lump
Densité 7.24 g/cm3 at 20°C
Nom du produit
Oxyde de néodyme(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >