Learn More
Chlorure de néodyme(III), anhydre, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
84.62€ - 942.69€
Identifiants chimiques
CAS 10024-93-8
Numéro MDL MFCD00011132
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11373457
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
018680.06
5 g
84.62€
5g
11353457
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
018680.14
25 g
262.31€
25g
11363457
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
018680.22
100 g
942.69€
100g
Description
Description
Neodymium(III) chloride is used as a precursor for the production of neodymium metal. It is used as a catalyst and accelerates polymerization of various dienes such as polybutylene, polybutadiene, and polyisoprene. It has luminescence property and is widely used as fluorescent label in organic molecules, thereby helping in easy tracking of the compound using fluorescence microscope during various physical and chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10024-93-8
MFCD00011132
Spécification
Neodymium(III) chloride
Anhydrous
Poudre
MFCD00011132
Soluble in water and ethanol.
99.9%
Hygroscopic
784°C
10024-93-8
(REO)
14,6450
250.6
Odorless
4.134 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-031-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Neodymium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Neodymium chloride (NdCl3)