Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naphtol Green B
26.83€ - 174.87€
Identifiants chimiques
CAS | 19381-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C30H18FeN3Na3O15S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 881.474 |
Numéro MDL | MFCD00003886 |
Clé InChI | VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Acid Green 1, C.I. 10020 |
CID PubChem | 14598749 |
Nom IUPAC | Trisodium ; 6-hydroxy-5-nitrosonaphtalène-2-sulfonate ; fer |
SMILES | C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10667122
|
Thermo Scientific Chemicals
152930250 |
25 g | Flacon en verre |
26.83€
25g |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10774081
|
Thermo Scientific Chemicals
152931000 |
100 g | Flacon en verre |
52.96€
100g |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10340454
|
Thermo Scientific Chemicals
152935000 |
500 g | Flacon en verre |
174.87€
500g |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
19381-50-1 | |
881.474 | |
VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K | |
14598749 | |
C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe] |
C30H18FeN3Na3O15S3 | |
MFCD00003886 | |
Acid Green 1, C.I. 10020 | |
Trisodium ; 6-hydroxy-5-nitrosonaphtalène-2-sulfonate ; fer |
Spécification
Naphthol Green B | |
C30H18FeN3Na3O15S3 | |
11, 332 | |
Solubility in water: 30 mg/mL water. Other solubilities: 0.9 mg/mL ethanol, 9 mg/mL ethylene glycol monomethyl ether | |
Authentique | |
Trisodium ; 6-hydroxy-5-nitrosonaphtalène-2-sulfonate ; fer | |
14598749 | |
Pures | |
Vert |
19381-50-1 | |
MFCD00003886 | |
Acid Green 1, C.I. 10020 | |
VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K | |
C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe] | |
881.474 | |
878.47 | |
Complies | |
Poudre cristalline |