Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Nano Durasil-20/UV254
195.00€ - 457.00€
Spécification
Matériau Nano Durasil-20
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
10600162
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
812013
10 x 10 cm
195.00€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10314651
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
812014
10 x 20 cm
457.00€
50 pièces
En stock
Spécification
Nano Durasil-20
60 Å
UV254
∼500 m2/g
2 à 10 μm
Plaque TLC
0,75 ml/g
0,2 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Nano Durasil-20/UV254