Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml
Description
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
- Nervures pour un empilage aisé
- Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
- Autoclavables / gradués
- Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PP 150 ml |
Capacité (métrique) | 150 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
Plage de graduations | 20 à 150 ml |
Incréments | 10 ml |
Quantité | 12; 48 |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : ne pas utiliser sur des plaques chauffantes