Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour boîtes de Petri et boîtes de bioanalyse autoclavables Nalgene™
GREENER_CHOICE
Les racks pour boîtes de Petri et boîtes de bioanalyse autoclavables Thermo Scientific Nalgene sont utilisables avec des boîtes en plastique et en verre.
Marque:  Thermo Scientific™ 5921-0060
Code produit. 12704378
  • 271.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les racks pour boîtes de Petri et boîtes de bioanalyse autoclavables Thermo Scientific Nalgene sont utilisables avec des boîtes en plastique et en verre.
Leurs angles arrondis lisses, leur poignée ergonomique, et leurs pieds en caoutchouc rendent le transport des boîtes sûr et stable.
  • Les racks transparents offrent une visibilité latérale pour le contrôle des cultures pendant l’incubation
  • Montage simple nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Porte-boîtes de Pétri
Transparent
Acrylique
2
60 mm
Non autoclavable
56/60mm
2,36 po ( 60 mm ) plat
1
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.