Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à col étroit Nalgene™ en Teflon™ FEP avec bouchon
Code produit. 11321564
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000mL
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces, des travaux à haute et basse températures et des applications impliquant des solvants organiques ou un nettoyage approfondi.
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces, des travaux à haute et basse températures et des applications impliquant des solvants organiques ou un nettoyage approfondi grâce aux flacons en téflon FEP à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
  • Autoclavables et transparents
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • De -105°C à +150°C (de -157°F à +302°F)
  • Bouchons à vis étanches† ETFE inclus.
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 26 mm
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau Teflon™ FEP
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 260°C
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 38 mm
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 203 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 3,55 po
Hauteur (impériale) 7,98 po
Matériau du bouchon ETFE
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 90 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.