Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à échantillons en LDPE Nalgene™ avec bouchon
Les flacons à échantillon Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés d’un bouchon à clipser, à ajustement par friction.
Marque: Thermo Scientific™ 6250-9050
30.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24350" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons à échantillon Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés d’un bouchon à clipser, à ajustement par friction.
Utiles pour les échantillons, le dosage du pH, la pesée et l’emballage. Incassables, contrairement aux flacons en verre ou en polystyrène.
Caractéristiques :
- Les flacons droits permettent un accès facile pour le remplissage et la vidange
- Les bouchons à ajustement par friction sont complètement amovibles et s’enclenchent pour un accès facile aux flacons
- La paroi translucide permet à l’utilisateur de voir si les flacons sont remplis ou vides
- Le polyéthylène basse densité est résistant aux chocs et incassable même à des températures jusqu’à -100°C
Spécification
Flacon à échantillon en PEBD 50 ml | |
LDPE | |
144 | |
Nalgene™ | |
Bouchon à clipser à ajustement par friction | |
144/sachet, 12/boîte | |
Flacon |
37.3 mm | |
50 ml | |
12 | |
50 ml | |
70.9mm | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.