Learn More
Thermo Scientific™ Grands seaux cylindriques en HDPE avec couvercles Nalgene™
Les grands seaux cylindriques en HDPE avec couvercles Thermo Scientific Nalgene s’utilisent pour le stockage et le transport des matériaux secs et solides, des échantillons et autres fournitures de laboratoire générales.
Marque: Thermo Scientific™ 7142-0020
Description
Les grands seaux cylindriques en HDPE avec couvercles Thermo Scientific™ Nalgene™ s’utilisent pour le stockage et le transport des matériaux secs et solides, des échantillons et autres fournitures de laboratoire générales.
Ces seaux empilables sont dotés d’un joint de couvercle étanche à verrouillage positif pour le stockage des matériaux secs et solides.
Caractéristiques :- Les récipients en polyéthylène haute densité offrent une excellente résistance chimique et à la température
- Les poignées moulées faciles à saisir sont confortables et durables pour le levage et le déplacement
- Le couvercle à verrouillage positif inclut un joint étanche pour le transport ou le stockage
- Conforme aux normes NSF pour le stockage des produits alimentaires et des boissons
Spécification
Récipient avec couvercle | |
5,25 gal . | |
Conforme aux normes NSF pour le stockage des produits alimentaires et des boissons. | |
30.5cm | |
15 po | |
Oui |
PEHD | |
20L | |
Récipient large à fond rond avec couvercle en PEHD 20 L | |
Moulée | |
38cm | |
1 Ea. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.