Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger grande vitesse Nalgene™ avec bouchon hermétique, 1 L
GREENER_CHOICE
Augmentez la productivité et la récupération de culots dans des applications de séparation macroscopique de grands volumes grâce aux flacons à centrifuger grande vitesse Nalgene 1 l.
990.00€ - 1325.00€
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Nbre par carton 6
Nb par paquet 6
Closure Included Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
10218174
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3140-1006
PC
990.00€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10044383
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3141-1006
Copolymère de polypropylène (PPCO)
1325.00€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Augmentez la productivité et la récupération des culots dans des applications de séparation macroscopique de grand volume à grande vitesse avec les flacons à centrifuger grande vitesse Thermo Scientific™ Nalgene™ 1 L. Parfaits pour isoler des bactéries, des levures et des cultures cellulaires et récolter des virus.
Caractéristiques principales :
  • Traitez un litre entier dans chaque flacons à des vitesses pouvant atteindre 15 810 x g
  • Les parois internes lisses réduisent les cisaillements durant les séparations de cultures de mammifères
  • Choisissez le polycarbonate pour une clarté et une force mécanique excellentes
  • Choisissez le polypropylène pour une excellente résistance aux produits chimiques
  • La plage de températures de fonctionnement recommandée est comprise entre 4 et 22°C (stockage à -70°C)
  • Comprend un bouchon hermétique en trois pièces, bouchon en polypropylène, bouchon et joint d’étanchéité en silicone pour une meilleure étanchéité†
  • USP de classe VI, non cytotoxique, autoclavable
À utiliser avec :
Rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ FiberLite™ F6S 6x1000Y, F8S 6x1000Y et F9S 4x1000Y
Remarques : †Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
1000 ml
6
Oui
15 810 x g
Bouchon hermétique
33,81 oz.
6
Autoclavable
Flacon à centrifuger
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.