Learn More
Ester de pinacol d’acide N-TIPS indole-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
156.78€ - 614.06€
Identifiants chimiques
CAS | 476004-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C23H38BNO2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 399.46 |
Numéro MDL | MFCD16659107 |
Clé InChI | MXFFSQNKCJHCKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, n-tips indole-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-triisopropylsilyl-1h-indole-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
CID PubChem | 11395451 |
Nom IUPAC | tri(propan-2-yl)-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silane |
SMILES | CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11996711
|
Thermo Scientific Acros
441030010 |
1 g |
156.78€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11906721
|
Thermo Scientific Acros
441030050 |
5 g |
614.06€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
476004-82-7 | |
399.46 | |
MXFFSQNKCJHCKO-UHFFFAOYSA-N | |
11395451 | |
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12 |
C23H38BNO2Si | |
MFCD16659107 | |
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, n-tips indole-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-triisopropylsilyl-1h-indole-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
tri(propan-2-yl)-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silane |
Spécification
N-TIPS indole-3-boronic acid pinacol ester | |
96.0 | |
111°C to 115°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD16659107 | |
MXFFSQNKCJHCKO-UHFFFAOYSA-N | |
tri(propan-2-yl)-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silane | |
11395451 | |
97% |
476004-82-7 | |
100.0 | |
Blanc-rose à blanc | |
96% min. (HPLC) | |
C23H38BNO2Si | |
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, n-tips indole-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-triisopropylsilyl-1h-indole-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | |
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12 | |
399.46 | |
399.46 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- N-TIPS Indole-3-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.