Learn More
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, avec 1 % de chlorure de triméthylsilyle, Thermo Scientific Chemicals
229.14€ - 2629.08€
Identifiants chimiques
CAS 25561-30-2, 75-77-4
Formule moléculaire C8H18F3NOSi2
Poids moléculaire (g/mol) 257.4
Numéro MDL MFCD00008269
Clé InChI XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonyme bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
CID PubChem 9601896
Nom IUPAC (1Z)-2,2,2-trifluoro-N-triméthylsilyléthanimidate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10005363
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
389320250
25 g
229.14€
25g
10330204
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific
389321000
100 g
671.82€
100g
11955861
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
389325000
500 g
2629.08€
500g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, avec 1 % de chlorure de triméthylsilyle, Thermo Scientific Chemicals