Learn More
N, N-Diméthylformamide, qualité HPLC, supérieur à 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11440510
N, N-Diméthylformamide, qualité HPLC, supérieur à 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440510
4 x 4 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11440510
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022915.M6
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films. It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide
Point de fusion °C to 61°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.944
Point d’ébullition 153°C
Quantité 4 x 4 L
Point d’éclair 57°C (135°F)
Odeur Amine-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.431
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Numéro UN 2265
Beilstein 605365
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 73.09
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot62400711 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Numéro de lotZ04K633 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Numéro de lotZ04K634 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Numéro de lotT30K887 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Numéro de lotT30K888 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Nom du produit
N, N-Diméthylformamide, qualité HPLC, supérieur à 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals >