Learn More
N, N-Diméthylformamide, qualité HPLC, supérieur à 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11308177
N, N-Diméthylformamide, qualité HPLC, supérieur à 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308177
6 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11308177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022915.Y0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films. It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-12-2
Formule moléculaire C3H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 73.10
Numéro MDL MFCD00003284
Clé InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nom IUPAC N,N-diméthylformamide
SMILES CN(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylformamide
Point de fusion °C to 61°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.944
Point d’ébullition 153°C
Quantité 6 x 1 L
Point d’éclair 57°C (135°F)
Odeur Amine-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.431
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Numéro UN 2265
Beilstein 605365
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 73.09
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot62400711 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Numéro de lotZ04K633 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Numéro de lotZ04K634 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Numéro de lotT30K887 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
Numéro de lotT30K888 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number022915.M1,022915.K7,022915.M6,022915.K2,022915.Y0
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylformamide, HPLC Grade, 99.7+%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dimethylformamide
Nom du produit
N, N-Diméthylformamide, qualité HPLC, supérieur à 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals >