Learn More
Acide N-méthylsulfanilique, 98+ %
45.90€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24447-99-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9NO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 187.213 |
Numéro MDL | MFCD00014732 |
Clé InChI | QRAXZXPSAGQUNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methylamino benzenesulfonic acid, 4-methylamino benzenesulphonic acid, n-methylsulphanilic acid, n-methylsulfanilic acid, benzenesulfonic acid,4-methylamino, n-methylaniline-p-sulfonic acid, maybridge1_004198, n-methylsulfanilic acid, 98+% |
CID PubChem | 90505 |
Nom IUPAC | acide 4-(méthylamino)benzènesulfonique |
SMILES | CNC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
24447-99-2 | |
187.213 | |
QRAXZXPSAGQUNP-UHFFFAOYSA-N | |
90505 | |
CNC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O |
C7H9NO3S | |
MFCD00014732 | |
4-methylamino benzenesulfonic acid, 4-methylamino benzenesulphonic acid, n-methylsulphanilic acid, n-methylsulfanilic acid, benzenesulfonic acid,4-methylamino, n-methylaniline-p-sulfonic acid, maybridge1_004198, n-methylsulfanilic acid, 98+% | |
acide 4-(méthylamino)benzènesulfonique |
Spécification
N-Methylsulfanilic acid | |
∽260°C (decomposition) | |
MFCD00014732 | |
4-methylamino benzenesulfonic acid, 4-methylamino benzenesulphonic acid, n-methylsulphanilic acid, n-methylsulfanilic acid, benzenesulfonic acid,4-methylamino, n-methylaniline-p-sulfonic acid, maybridge1_004198, n-methylsulfanilic acid, 98+% | |
CNC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
187.213 | |
187.21 |
24447-99-2 | |
C7H9NO3S | |
2094129 | |
QRAXZXPSAGQUNP-UHFFFAOYSA-N | |
acide 4-(méthylamino)benzènesulfonique | |
90505 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 246-256-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante