Learn More
n-hexyllithium, solution 2,5 M (33 % en poids) dans hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
44.12€ - 225.12€
Identifiants chimiques
CAS 21369-64-2, 110-54-3
Formule moléculaire C6H13Li
Poids moléculaire (g/mol) 92.11
Numéro MDL MFCD00191446
Clé InChI CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli
CID PubChem 2733163
Nom IUPAC Lithium ; hexane
SMILES [Li+].CCCCC[CH2-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10369350
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
301651000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
44.12€
100mL
10115320
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
301658000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™
225.12€
800mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
21369-64-2, 110-54-3
92.11
CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N
2733163
[Li+].CCCCC[CH2-]
C6H13Li
MFCD00191446
n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli
Lithium ; hexane
Spécification
n-Hexyllithium
21369-64-2, 110-54-3
33.2, 67.2
0.6900g/mL
C6H13Li
MFCD00191446
n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli
CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N
Lithium ; hexane
2733163
32.8 to 33.2% (as HexLi)
33 wt. % in n-hexane
32.8, 66.8
Orange à jaune
−26°C
LiCH2CH2CH2CH2CH2CH3
0.69
Solubility in water: vigorous reaction.
[Li+].CCCCC[CH2-]
92.11
92.11
Solution
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’e
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • n-Hexyllithium, 33 wt.% solution in n-hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, 5-50% n-hexane, n-Hexyllithium