Learn More
Invitrogen™ Myeloperoxidase Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
648.00€ - 4815.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P11247 |
---|---|
Plage de dosage | 0,61-150 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 600 pg/ml |
Description | Kit ELISA pour myélopéroxydase, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, conjugué HRP, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique destiné à la quantification et la détection de la myélopéroxydase (MPO) dans des échantillons à l’aide d’un lecteur de microplaques |
Substances à analyser détectables | Myéloperoxydase (MPO), myéloperoxydase (MPO), MPO de souris |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15485313
|
Invitrogen™
EMMPO |
96 dosages |
648.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17195759
|
Invitrogen™
EMMPOX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18547924
|
Invitrogen™
EMMPOX10 |
10 x 96 tests |
4815.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Mouse Myeloperoxidase ELISA quantitates Ms Myeloperoxidase in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Myeloperoxidase. Principle of the method The Mouse Myeloperoxidase solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La myéloperoxydase (MPO) est une hémoprotéine qui est exprimée en abondance dans les neutrophiles et sécrétée pendant leur activation. La myéloperoxydase native est représentée comme un complexe tétramérique lié de façon covalente de deux chaînes alpha glycosylées avec une plage de poids moléculaire de 59 - 64 kDa et deux chaînes bêta non glycosylées (MW ∽14 kDa) avec un total de MW ∽150 kDa et un pI théorique de 9,2. Traditionnellement, la myéloperoxydase était considérée comme la cible principale des anticorps cytoplasmiques anti-neutrophiles (ANCA), les marqueurs sérologiques de certaines vasculités systémiques telles que la périartériite nodosa, la polyartériite microscopique et la granulomatose eosinophilique pulmonaire (syndrome de Churg-Strauss). Des taux dʼauto-anticorps anti-myéloperoxydase faibles à modérés sont également signalés dans l’arthrite rhumatoïde. Récemment, il a été démontré que la myéloperoxydase participe à lʼinitiation et à la progression des maladies cardiovasculaires. La myéloperoxydase possède de puissantes propriétés pro-inflammatoires et peut contribuer directement aux lésions tissulaires. La myéloperoxydase est maintenant considérée comme lʼun des marqueurs cardiaques les plus prometteurs. La myéloperoxydase fait partie du système de défense de lʼhôte des leucocytes polymorphonucléaires et la myéloperoxydase est responsable de lʼactivité microbicide contre un large éventail dʼorganismes. Dans le PMN stimulé (leucocytes polymorphonucléaires), le MPO catalyse la production dʼacides hypohaleux, principalement de lʼacide hypochloreux dans des situations physiologiques et dʼautres intermédiaires toxiques qui améliorent considérablement lʼactivité microbicide du PMN.
Spécification
P11247 | |
600 pg/ml | |
Myéloperoxydase (MPO), myéloperoxydase (MPO), MPO de souris | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Cette paire d’anticorps ELISA détecte la MPO de souris. Autres espèces non encore déterminées | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
17523 | |
Souris | |
< 10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
4 heures 45 min |
0,61-150 pg/ml | |
Kit ELISA pour myélopéroxydase, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, conjugué HRP, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique destiné à la quantification et la détection de la myélopéroxydase (MPO) dans des échantillons à l’aide d’un lecteur de microplaques | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Autres protéines | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
mKIAA4033 | |
< 12 % | |
HRP | |
Autre domaine de recherche | |
RP23-449P23.5, mKIAA4033 | |
1 heures 20 min |