Learn More
Fisherbrand™ Système à gel horizontal MultiSUB Midi 96
Le système à gel horizontal Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96, l’ensemble de peignes à 96 puits et le plateau spécialisé reproduisent le format et l’espacement des puits des microplaques et des blocs de thermocycleur.
Marque:  Fisherbrand™ MSMIDI96ST/2M
Code produit. 12104011
  • 463.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conçu pour le chargement d’échantillons d’ADN provenant de plaques multipuits
  • Idéal pour l’électrophorèse à haut débit de produits ou échantillons PCR contenant un petit nombre de bandes d’ADN
  • Le temps de migration moyen n’est que de 15 à 30 minutes
  • Format microplaque pour une identification facile des couloirs de migration
  • Peignes compatibles avec les pipettes multicanaux pour un chargement rapide
  • Versions STRETCH disponibles pour disposer d’une plus grande distance de séparation de 3,6 cm pour doubler la capacité
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel horizontale
Multi Sub Midi96 STRETCH, plateau UV, bloc Comb avec 12 x 8 échantillons, peignes d'une épaisseur de 1 mm, barrages coulés