Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer
Le spectrophotomètre pour microplaques Thermo Scientific™ Multiskan™ GO permet d’exécuter les applications de recherche photométrique telles que l’ADN, l’ARN et l’analyse des protéines.
Spécification
Précision | 1.0% + 0.003 Abs (0-2.0 Abs); 2% (2.0-2.5 Abs) at 450nm, SD<0.003 Abs or CV<0.5% at 450nm (Precision mode); SD<0.003 Abs or CV<1% at 450nm (Fast mode) |
---|---|
Bande passante | <2.5nm |
Profondeur (métrique) | 43cm |
Température de l’incubateur | Ambient +2° to 45°C |
Agitation | Linear |
Description
Le Spectrophotomètre pour microplaques Multiskan™ GO permet d’exécuter les applications de recherche photométrique telles que l’ADN, l’ARN et l’analyse des protéines. Il se caractérise par une gamme étendue de longueurs d’onde comprenant la zone UV et des fonctions de correction du trajet optique et de lecture rapide. Il offre une véritable facilité d’utilisation grâce à son logiciel interne et complet Thermo Scientific™ SkanIt™.
Caractéristiques :- Libre choix des longueurs d’onde entre 200 à 1 000 nm selon les exigences des différents dosages
- Lecture des microplaques et des cuvettes pour tous types de cadences
- Mesures très rapide des plaques et spectre complet des échantillons en moins de 10 secondes
- Grande qualité des données garantie par un autodiagnostic étendu
- Fonction exclusive d’économie d’énergie destinée à diminuer la consommation
- Pour les mesures rapides, logiciel interne sur grand écran couleur.
- Paramétrage des dosages facile et logique pour les dosages exigeants
- Choix de huit langues différentes
Compatible avec :
Le spectrophotomètre Multiskan GO est compatible avec la nouvelle plaque Thermo Scientific™ μDrop.
Recommandé dans les domaines suivants :
Quantification d’ADN et d’ARN et pureté ; Analyses de protéines ; Analyses enzymatiques, Études de cinétique ; Immunodosages ; Analyses de prolifération cellulaire et cytotoxicité ; Analyses de l’apoptose ; Analyses des gènes rapporteurs ; Analyses de GPCR
Spécification
1.0% + 0.003 Abs (0-2.0 Abs); 2% (2.0-2.5 Abs) at 450nm, SD<0.003 Abs or CV<0.5% at 450nm (Precision mode); SD<0.003 Abs or CV<1% at 450nm (Fast mode) | |
43cm | |
Linear | |
10.2 in. | |
Xenon Flash lamp | |
200 to 1000nm with 1nm steps | |
10.8kg | |
28.5cm |
<2.5nm | |
Ambient +2° to 45°C | |
Monochromator | |
26cm | |
Max: <110w; Power Save: <2.5w | |
23.8 lb. | |
11.2 in. |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.