Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de réactifs Multidrop DW
Le distributeur de réactifs Thermo Scientific Multidrop DW est un distributeur de réactif à grande vitesse conçu pour la distribution répétée de larges volumes dans les laboratoires pharmaceutiques et de biotechnologiques.
Marque: Thermo Scientific™ 5840170
Description
Le distributeur de réactifs Thermo Scientific Multidrop DW est un distributeur de réactif à grande vitesse conçu pour la distribution répétée de larges volumes dans les laboratoires pharmaceutiques et de biotechnologiques.
Le distributeur de réactifs Multidrop DW favorise l'accélération des tests à grande échelle en fournissant précision et justesse dans la distribution des grands volumes de réactifs.
Le Multidrop DW distribue une large gamme de solutions dans les plaques standard de 96 puits et dans les plaques DW, sur une plage volume allant de 20 à 995 μl.- Distribution précise fournissant des résultats reproductibles. Vaste plage de volume apportant flexibilité et vitesse accrue aux analyses requérant la distribution de larges volumes de liquides. Utilisation du distributeur Multidrop DW aisée et rapide grâce à la sélection simple des plaques et des volumes le tout associée à une maintenance simplifiée
- Cassette de 8 canaux amovible et autoclavable, pour garantir des conditions d'analyse stériles et éviter toute contamination croisée. Le fonctionnement inversé du sens de distribution permet la récupération des réactifs précieux dans le réservoir et ainsi de minimmiser les pertes de réactifs onéreux.
Spécification
20 µl : ± 2 % (type) ; 100µl : ± 1 % (type) ; 900µl : ± 1 % (type), 20 μl : CV≤1,5 % (type), 100 μl : CV≤1 % (type), 900 μl : CV≤0,5 % (type) | |
8 | |
5 μl | |
Plaques à 96 puits ; plaques à 96 DeepWell ; tubes de 1,1 ml dans un portoir pour 96 tubes à essai ; portoirs pour tubes à essai à 96 places Micronic | |
< 7 ml | |
31cm | |
18cm | |
32cm | |
6,2 kg | |
200 à 240 |
Reagent Dispenser | |
20 à 995µL | |
RS-232 | |
Plaque 96 puits : 20 µl en 5 secondes ; 50 µl en 8 secondes ; 300 µl en 26 secondes ; 900 µl en 74 secondes | |
12,2 po | |
7.1 po | |
12,6 po | |
£ 13,7 | |
200 à 240 V, 50/60 Hz | |
50/60Hz |