Learn More
QIAGEN Multi-Barrier Pouches
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
109.00€ - 181.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Collecte, stockage, traitement et expédition FTA™ et cartes d’élution FTA™ |
---|---|
Type de produit | Pochette Multi-Barrier pour cartes FTA Gene, Mini ou Micro |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392795
|
QIAGEN
WB100036 |
Petite taille (9,5 x 7,6 cm) |
109.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11934485
|
QIAGEN
WB100037 |
Moyen (11,1 x 16,5 cm) |
181.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
For contamination-free collection, storage and transport of DNA samples.
- Multi-barrier Pouches for transport or storage of QIAcard FTA Mini and Micro formats.
- Laminated layers maintain sample integrity and security by protecting the card from exposure to gas or liquid contamination.
- Maintain sample security by tamper-evident seal.
- The outer paper surface is suitable for labeling or writing.
- To optimize sample integrity FTA Cards are stored in a Multi-barrier Pouch with a desiccant packet.
Spécification
Collecte, stockage, traitement et expédition FTA™ et cartes d’élution FTA™ | |
Pochette Multi-Barrier pour cartes FTA Gene, Mini ou Micro | |
À l’unité |