Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’élimination de sachets verts ETBR
Pour retirer le bromure d’éthidium des solutions.
Marque: MP Biomedicals™ 112350200
315.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Chaque kit peut éliminer 500 mg de bromure d’éthidium
- Chaque sachet contient une quantité standard de matériaux activés qui se concentreront facilement et en toute sécurité sur le bromure d’éthidium à partir de grandes quantités de liquides
- Les sachets contenant la matière présentant un risque biologique peuvent ensuite être éliminés dans un récipient approprié
- Les applications incluent l’électrophorèse sur gel d’agarose, la purification de l’ADN et de l’ARN
- Stockage à température ambiante (15 à 30°C)
- 50 sachets/kit
Spécification
Kit d’élimination de sachets verts ETBr | |
Single-use | |
50 sachets/boîte |
Conserver entre 15°C et 30°C | |
Électrophorèse sur gel d’agarose, ADN, purification d’ARN |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.