Learn More
MORC3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | MORC3 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16863515
|
Proteintech
24994-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16853515
|
Proteintech
24994-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a protein that localizes to the nuclear matrix. The protein also has RNA binding activity, and has a predicted coiled coil domain.Spécification
MORC3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q14149 | |
23515 | |
MORC3 Fusion Protein Ag21825 | |
Primary | |
-20°C | |
MORC3 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0136, MORC3, NXP2, ZCW5, ZCWCC3 | |
MORC3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |