Learn More
Acide molybdique, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10686982
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-91-4
Formule moléculaire H2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
Numéro MDL MFCD00036287
Clé InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CID PubChem 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)molybdène
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdic acid
Note relative au nom p.a.
Couleur Du blanc au jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Merck Index 15, 6326
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,h2so4 and fixed alkalies
Poids de la formule 161.96
Pourcentage de pureté ≥85% (MoO3)
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.1
Densité 3.1000g/mL