Learn More
Oxyde bis(2,4-pentanedionate) de molybdène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399628
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17524-05-9
Formule moléculaire C10H14MoO6
Poids moléculaire (g/mol) 326.17
Numéro MDL MFCD00011506
Clé InChI SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Synonyme Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate
Nom IUPAC dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Point de fusion ∼185°C (decomposition)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Poids de la formule 326.16
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Air Sensitive
compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Molybdenum(VI) oxide