Learn More
Tamis moléculaires 3A, poudre <50 microns, Thermo Scientific Chemicals
69.75€ - 646.00€
Identifiants chimiques
CAS | 308080-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | AlNaO6Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.135 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Clé InChI | URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 19758701 |
Nom IUPAC | aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10072690
|
Thermo Scientific Acros
214795000 |
500 g | Flacon en verre |
69.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249163
|
Thermo Scientific Acros
214790025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
256.28€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15119243
|
Thermo Scientific Acros
214790100 |
10 kg | Récipient en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchageIdentifiants chimiques
308080-99-1 | |
202.135 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane |
AlNaO6Si2 | |
MFCD00131613 | |
19758701 | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] |
Spécification
Molecular sieves 3A | |
11.4 (10% max. aq. suspension) | |
< 1.5% (550°C, 2 hrs.) | |
308080-99-1 | |
AlNaO6Si2 | |
Solubility in water: insoluble. | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Sans désignation | |
500 Micron Max. | |
> 22% (50%rH, 20°C, 24h) | |
Poudre ou cristaux | |
MFCD00131613 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane | |
19758701 |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC