Learn More
Invitrogen™ Rhodamine 110, bis-(CBZ-L-Isoleucyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide), Dihydrochloride (BZiPAR)
Substrat sensible et sélectif pour l’analyse des protéases
Marque: Invitrogen™ R6505
Description
Ce dérivé bisamide de rhodamine 110 (R110) Molecular Probes™ est un substrat sensible et sélectif pour l’analyse des protéases dans une solution ou à l’intérieur de cellules vivantes. Ces substrats fluorogéniques contiennent un acide aminé ou un peptide lié par liaison covalente à chacun des groupes aminés de R110. Lors du clivage enzymatique, le substrat de bisamide non fluorescent est d’abord converti en monoamide fluorescent, puis en R110, avec une nouvelle augmentation de la fluorescence.
- Le substrat peut être utilisé pour mesurer en continu l’activité enzymatique dans les extraits cellulaires et les préparations enzymatiques purifiées à l’aide d’un fluoromètre ou d’un lecteur de microplaques à fluorescence
- Nom du substrat : (CBZ-Ile-Pro-Arg)2-R110
- Utile pour mesurer : Trypsine
- Ex/Em du produit R110 : (498/521 nm)
- Perméant aux cellules
Propriétés du produit de réaction R110
- Possède des propriétés spectrales similaires à celles de la fluorescéine, ce qui la rend compatible avec les ensembles de filtres de fluorescéine standard
- Les rapports signal/bruits de fond sont bons en raison du coefficient d’extinction de R110 élevé
- Contrairement à la fluorescéine, l’intensité de fluorescence du produit de réaction à la rhodamine 110 est constante à partir du pH 3–9
Dosage de l’activité enzymatique et protéique, activité protéase/peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Cell-Permeant | |
Fluorescence | |
5 mg | |
Substrat à base de peptides | |
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
Store in freezer (-5 to -30°C). | |
Pleine | |
Substrat de caspase | |
Trypsin | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.