Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Enrichment Kit
Le volume du lit de colonne peut être facilement augmenté ou réduit en fonction de la quantité de matériau de départ disponible
Marque: Invitrogen™ P33358
Description
Le Kit d’enrichissement de phosphoprotéines Pro-Q™ Diamond permet l’isolement efficace et non radioactif des phosphoprotéines à partir d’extraits cellulaires complexes. Ce kit contient de la résine, des réactifs et des colonnes conçus pour isoler les phosphoprotéines de 0,5 à 1,0 mg de protéines cellulaires totales par colonne.
Purification de protéines et de peptides, enrichissement de protéines, électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie de gel de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Kit d’enrichissement en phosphoprotéines | |
PRO-Q™ | |
1 kit |