Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Reverse Transcriptase Assay Kit
Mesure l’activité de la transcriptase inverse
Marque: Invitrogen™ E22064
Description
Le kit de test de transcriptase inverse EnzChek est un test pratique, efficace et peu coûteux pour mesurer l’activité de la transcriptase inverse. En moins d’une heure, les échantillons peuvent être lus dans un fluoromètre ou un lecteur de microplaques avec des ensembles de filtres adaptés à la fluorescéine (FITC). Le kit de test de transcriptase inverse EnzChek utilise le réactif PicoGreen™, qui détecte préférentiellement les hétéroduplexes d’ADN-ds ou d’ADN-ARN sur des acides nucléiques à simple brin ou des nucléotides libres. Dans ce dosage, l’activité de la transcriptase inverse dans un échantillon biologique génère des hétéroduplexes ARN-ADN longs à partir d’un mélange d’un long modèle poly(A), d’un amorceur oligo-dT et de dTTP. Les hétéroduplex ARN-ADN formés sont ensuite détectés par le réactif PicoGreen™.
- Détectez aussi peu que les 0,02 unités de transcriptase inverse du VIH-1
- Large plage de dosage dynamique, détectez jusqu’à une plage linéaire de 50 x
- Test simple à utiliser, adapté aux applications de criblage automatisé à haut débit
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosage de l’activité enzymatique et protéique, criblage à haut contenu (HCS), protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Upon receipt, the kit should be stored at –20°C and protected from light. The 20X TE buffer and the lambda DNA standard are best stored at 4°C; however, either may be frozen for long term storage. Stored properly, the kit's components should remain stable for at least six months. Allow reagents to warm to room temperature before opening the vials. |
|
Dosage de la transcriptase inverse | |
Dosage de la transcriptase inverse | |
1000 analyses | |
1000 Assays |
Intensité de fluorescence | |
Lecteur de microplaques à fluorescence | |
EnzChek™ | |
Température ambiante | |
Transcriptase inverse |