Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Gelatinase/Collagenase Assay Kit, 250-2,000 assays
Méthode fluorométrique pour mesurer l’activité de la gélatinase ou de la collagénase
Marque: Invitrogen™ E12055
Description
Le kit de dosage de gélatinase/collagénase EnzChek fournit une méthode fluorométrique sensible, pratique et rapide pour mesurer l’activité de la gélatinase ou de la collagénase dans les systèmes enzymatiques purifiés, les lysats de cellules/tissus ou les inhibiteurs de criblage dans un format à haut débit. Le substrat du kit EnzChek est le conjugué de gélatine DQ marqué par fluorescéine qui est hautement marqué de manière que le signal de fluorescence soit éteint jusqu’à ce que la digestion enzymatique produise des fragments hautement fluorescents. Ce substrat est également disponible séparément du kit (D-12054).
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, chimiotaxie et migration cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité protéase / peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Dosage de gélatinase/collagénase | |
EnzChek™ | |
Température ambiante | |
Substrat de la gélatinase ⁄ collagénase |
Intensité de fluorescence | |
Dosage de gélatinase⁄collagénase | |
1 kit | |
Substrat à base de protéines | |
Gélatinase ⁄ collagénase |